Learn More
Brady™ Polyolefin PermaSleeve™ Wire Marker Sleeve
Spécification
Spécification
| Certifications/Compliance | SAE-DTL-23053/5 Class 1, SAE-AS-81531, MIL-STD–202, UL Recognized |
| Description | Sleeve |
| Color | White |
| Finish | Matte |
| Material | Polyolefin |
| Print Technology | Dot Matrix, Thermal Transfer |
| Product Type | Wire Marker Sleeve |
| For Use With (Application) | Wire identification and insulation purposes |
| For Use With (Equipment) | BMP™71, TLS2200 |
| Quantity | 1000/Pk. |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?