Learn More
Brady™ Polyolefin PermaSleeve™ Wire Marker Sleeve
Code produit 11701775
Change view
Click to view available options
:
Color: White; Dimensions: 44.8W x 42.16mmH
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
11701775 Color: White; Dimensions: 44.8W x 42.16mmH
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11701775 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 115014
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Certifications/Compliance SAE-DTL-23053/5 Class 1, SAE-AS-81531, MIL-STD–202, UL Recognized
Description Sleeve
Color White
Finish Matte
Material Polyolefin
Print Technology Dot Matrix, Thermal Transfer
Product Type Wire Marker Sleeve
For Use With (Application) Wire identification and insulation purposes
For Use With (Equipment) BMP™71, TLS2200
Quantity 1000/Pk.
Size (Metric) 44.8W x 42.16 mmH
Temperature Range (Metric) -55°C to +135°C
Wire Gauge 16 to 8 AWG
Width (Metric) 44.8 mm
Height (Metric) 11.15 mm
Diameter (Metric) 5.46 to 2.39 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.