Learn More
8-Methoxyquinoline, 96%
Código de producto. 15410738
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
15410738 250 mg 250mg
15490728 1 g 1g
15400738 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15410738 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54430.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 938-33-0 | C10H9NO | 159.19 g/mol
8-Methoxyquinoline is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
8-Methoxyquinoline is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 938-33-0
Molecular Formula C10H9NO
Molecular Weight (g/mol) 159.19
MDL Number MFCD00957068
InChI Key ZLKGGEBOALGXJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 8-methoxy, methyl 8-quinolyl ether, ccris 7821, unii-4y56u1unuj, 4y56u1unuj, 8-methoxyquinoline, 8-methoxy quinoline, 8-methoxy-quinoline, acmc-209rns, ksc268q2n
PubChem CID 70310
IUPAC Name 8-methoxyquinoline
SMILES COC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Melting Point 38°C to 41°C
Quantity 250 mg
Solubility Information Slightly soluble in water.
Formula Weight 159.19
Percent Purity 96%
Chemical Name or Material 8-Methoxyquinoline
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.