Learn More
7-(Trifluoromethyl)1H-indole-2,3-dione, TRC
Product Code. 30452741
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
Unit Size:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30452741 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30452741 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT79130010G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 11-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Chemical Name or Material 7-(Trifluoromethyl)1H-indole-2,3-dione
CAS 391-12-8
Molecular Formula C9 H4 F3 N O2
Quantity 10 g
InChI Formula InChI=1S/C9H4F3NO2/c10-9(11,12)5-3-1-2-4-6(5)13-8(15)7(4)14/h1-3H,(H,13,14,15)
SMILES FC(F)(F)c1cccc2C(=O)C(=O)Nc12
IUPAC Name 7-(trifluoromethyl)-1H-indole-2,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 215.13
Formula Weight 215.0194
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.