Learn More
Tocris Bioscience™ 680C91
Click to view available options
Quantity:
5 mg
25 mg
Unit Size:
25mg
5mg
Description
680C91 is a potent and selective inhibitor of tryptophan 2,3-dioxygenase (TDO) (Ki = 51 nM). Exhibits no activity against indoleamine 2,3-dioxygenase, monoamine oxidase A and B, 5-HT uptake or 5-HT1A, 1D, 2A and 2C receptors. Produces large increases in brain tryptophan and serotonin in vitro and in vivo in the rat.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 6-Fluoro-3-[(1E)-2-(3-pyridinyl)ethenyl]-1H-indole |
| CAS | 163239-22-3 |
| Assay Percent Range | >98% |
| Quantity | 25 mg |
| Molecular Formula | C15H11FN2 |
| Formula Weight | Observed MW: 238.26 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering