Learn More
6-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10245504
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging unitSize
10245504 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10675155 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10245504 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC38001CB
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 450368-20-4
Molecular Formula C10H12N2O2
Molecular Weight (g/mol) 192.22
MDL Number MFCD09064946
InChI Key HXPHLYQBFPDHNK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23509740
SMILES OC(=O)C1=NC(=CC=C1)N1CCCC1
Spécification
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 250 mg
Synonym 6-1-pyrrolidyl pyridine-2-carboxylic acid, 6-pyrrolidin-1-yl picolinic acid, 6-pyrrolidin-1-yl pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylicacid, 6-1-pyrrolidinyl, 6-pyrrolidinylpyridine-2-carboxylic acid, 6-1-pyrrolidyl pyridine-2-carboxylicacid, 2-pyridinecarboxylicacid,6-1-pyrrolidinyl, 6-1-pyrrolidinyl-2-pyridinecarboxylic acid
IUPAC Name 6-(pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid
Formula Weight 192.22
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 6-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carboxylic acid
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.