Learn More
6-Nitroindole, 97%
Product Code. 11469753
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11469753 5 g 5g
11459753 1 g 1g
11479753 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11469753 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12927.06
 Restricted Item
Request Bulk or Custom Format
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 4769-96-4 | C8H6N2O2 | 162.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4769-96-4
Molecular Formula C8H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 162.15
MDL Number MFCD00051497
InChI Key PSWCIARYGITEOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-nitroindole, 1h-indole, 6-nitro, 6-nitro-indole, 6-nitro-ih-indole, pubchem7242, #, acmc-1aq0p
PubChem CID 78502
IUPAC Name 6-nitro-1H-indole
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C2C=CNC2=C1
Spécification
Melting Point 141°C to 145°C
Quantity 5 g
Beilstein 135977
Formula Weight 162.15
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 6-Nitroindole
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.