Learn More
6-Methylpyridine-2-carboxylic acid, 95%
Product Code. 11421160
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 11421160
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26302.06
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 934-60-1 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 934-60-1
Molecular Formula C7H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 137.14
MDL Number MFCD00023481
InChI Key LTUUGSGSUZRPRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methyl-2-pyridinecarboxylic acid, 6-methylpicolinic acid, 6-methyl-2-picolinic acid, 2-carboxy-6-methylpyridine, 6-methyl-2-picolinicacid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-methyl, 2-picoline-6-carboxylic acid, picolinic acid, 6-methyl, 6-methyl picolinic acid, unii-kb675y352l
PubChem CID 70282
IUPAC Name 6-methylpyridine-2-carboxylic acid
SMILES CC1=CC=CC(=N1)C(O)=O
Tekniske data
Melting Point 127°C to 131°C
Boiling Point 100°C (4.5 mmHg)
Odor Odorless
Quantity 5 g
Formula Weight 137.14
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 6-Methylpyridine-2-carboxylic acid
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.