Learn More
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 58757-38-3 |
| CAS Min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Melting Point | 48.0°C to 50.0°C |
| Color | White |
| Boiling Point | 128.0°C to 130.0°C (23.0 Torr) |
| Flash Point | 110°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 96% min. (GC) |
| Packaging | Glass bottle |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 6-Chloropyridine-3-carbonyl chloride
- Danger
- Acute toxicity Category 4
- Skin corrosion/irritation Category 1 B
- H314-Causes severe skin burns and eye damage.
- H312-Harmful in contact with skin.
- H332-Harmful if inhaled.
- H302-Harmful if swallowed.
- EUH014-Reacts violently with water.
- EUH029-Contact with water liberates toxic gas.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
- P402+P404-Store in a dry place. Store in a closed container.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?