Learn More
5b-Androstane-17b-ol-3-one, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 5alpha-Dihydrotestosterone |
| CAS | 571-22-2 |
| Purity Grade Notes | HPLC |
| Molecular Formula | C19H30O2 |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | Androstan-3-one, 17-hydroxy-, (5β,17β)- (9CI, ACI), (5β,17β)-17-Hydroxyandrostan-3-one (ACI), 5β-Androstan-3-one, 17β-hydroxy- (8CI), 17β-Hydroxy-5β-androstan-3-one, 17β-Hydroxyetiocholan-3-one, 5β,17β-Hydroxyandrostan-3-one, 5β-Androstan-17β-ol-3-one, 5β-Androstane-17β-ol-3-one, 5β-Dihydrotestosterone, NSC 15460, NSC 61692, 5β-Androstanolone |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-17,21H,3-11H2,1-2H3/t12-,14+,15+,16+,17+,18+,19+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@@H]4CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| IUPAC Name | (5R,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Formula Weight | 290.2246 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?