Learn More
Pan Biotech 500ML DMEM, w: 4.5 g/L Glucose, w: L-Glutamine,w:Sodium pyruvate, w: 3.7 g/L NaHCO3
Brand: Pan Biotech P04-03590
500ML DMEM, w: 4.5 g/L Glucose, w: L-Glutamine,w:Sodium pyruvate, w: 3.7 g/L NaHCO3