Learn More
5-Isopropyl-2-methoxybenzaldehyde, 97%
Product Code. 11333666
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
Product Code. 11333666
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L14737.06
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 85902-68-7 | C11H14O2 | 178.231 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 85902-68-7
Molecular Formula C11H14O2
Molecular Weight (g/mol) 178.231
MDL Number MFCD03095324
InChI Key FPZHOBMVPBJNKL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7009502
IUPAC Name 2-methoxy-5-propan-2-ylbenzaldehyde
SMILES CC(C)C1=CC(=C(C=C1)OC)C=O
Specifica
Boiling Point 96°C (1 mmHg)
Refractive Index 1.539
Quantity 5 g
Beilstein 5923572
Sensitivity Air Sensitive
Synonym 5-isopropyl-2-methoxybenzaldehyde, 2-methoxy-5-isopropylbenzaldehyde, 2-methoxy-5isopropylbenzaldehyde, 2-methoxy-5-methylethyl benzaldehyde, 2-methoxy-5-propan-2-yl-benzaldehyde, 2-methoxy-5-propan-2-yl benzaldehyde, benzaldehyde,2-methoxy-5-1-methylethyl, benzaldehyde, 2-methoxy-5-1-methylethyl
Formula Weight 178.23
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 5-Isopropyl-2-methoxybenzaldehyde
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato