Learn More
5-Hydroxy Tryptophol Beta-D-Glucuronide Sodium Salt, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 5-Hydroxy Tryptophol b-D-Glucuronide Sodium Salt |
| Synonym | 3-(2-Hydroxyethyl)-1H-indol-5-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid Sodium Salt ∣3-(2-Hydroxyethyl)indol-5-yl β-D-Glucosiduronic Acid Sodium Salt ∣ |
| Quantity | 10 mg |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C16H19NNaO8 |
| Formula Weight | 375.09 |
| Purity | >95% (HPLC) |
| Molecular Weight (g/mol) | 375.31 |
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?