Learn More
5-Fluorouracil, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Description
5-Fluorouracil (5-FU) is an analogue of uracil and a potent antitumor agent. 5-Fluorouracil affects pyrimidine synthesis by inhibiting thymidylate synthetase thus depleting intracellular dTTP pools. 5-Fluorouracil induces apoptosis and can be used as a chemical sensitizer. 5-Fluorouracil also inhibits HIV.
Specifications
Spezifikation
| Chemical Name or Material | 5-Fluorouracil |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 51-21-8 |
| Color | White |
| Quantity | 1 g |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C4H3FN2O2 |
| For Use With (Application) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | 5-FU |
| Solubility Information | DMSO : 50 mg/mL (384.38 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (153.75 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.