Learn More
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 15418245
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
Product Code. 15418245
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32925.MD
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1092460-86-0
Molecular Formula C8H6F4O2
Molecular Weight (g/mol) 210.128
MDL Number MFCD11519336
InChI Key JKXVLACUMFQMNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-trifluoromethoxy benzyl alcohol, 5-fluoro-2-trifluoromethoxy phenyl methanol, 5-fluoro-2-trifluoromethoxy phenyl methan-1-ol, 5-fluoro-2-trifluoromethoxy benzyl alcohol, jrd
PubChem CID 57368626
IUPAC Name [5-fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)CO)OC(F)(F)F
Especificaciones
Refractive Index 1.4375
Quantity 250 mg
Formula Weight 210.13
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado