Learn More
5-Fluoro-2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. 15402009
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
Product Code. 15402009
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H64696.03
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 351410-62-3
Molecular Formula C7H6FNO2
Molecular Weight (g/mol) 155.128
MDL Number MFCD04972398
InChI Key YAGPZRLCMRMSFP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22678323
IUPAC Name 5-fluoro-2-methoxypyridine-3-carbaldehyde
SMILES COC1=NC=C(C=C1C=O)F
Specifica
Quantity 1 g
Beilstein 14158282
Sensitivity Air and moisture sensitive
Synonym 5-fluoro-2-methoxynicotinaldehyde, 5-fluoro-3-formyl-2-methoxypyridine, 3-pyridinecarboxaldehyde, 5-fluoro-2-methoxy, 5-fluoro-2-methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-methoxy-5-fluoropyridine-3-carbaldehyde, 5-fluoro-2-methoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 5-fluoro-2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,5-fluoro-2-methoxy, 5-fluoro-2-methoxy-3-pyridine carboxaldehyde, pubchem16100
Formula Weight 155.13
Percent Purity 98%
Physical Form Solid
Chemical Name or Material 5-Fluoro-2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato