Learn More
MedChemExpress 5(6)-TAMRA SE
Product Code. 16498896
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
16498896 100 mg 100mg
16458758 10 mg 10mg
16424677 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16498896 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYD0723
 Restricted Item
Estimated Shipment: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
MedChemExpress 5(6)-TAMRA SE is the amine-reactive, mixed isomer form of TAMRA, which is a dye for oligonucleotide labeling and automated DNA sequencing applications.
Specifica
Quantity 100 mg
Product Type Dye Reagents
Molecular Weight (g/mol) 527.53 g/mol
Solubility DMSO : 10 mg/mL (18.96 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Content And Storage -20°C, protect from light, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)
Shipping Condition Room temperature
Target HBV
CAS 246256-50-8
Synonym 5(6)-Carboxytetramethylrhodamine N-succinimidyl ester
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.