Learn More
5-((1H-Indol-3-yl)methyl)-3-methyl-2-thioxoimidazolidin-4-one, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 30982393
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
Unit Size:
250mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30982393 50 mg 50mg
30974311 1 g -
30980274 100 mg -
30972238 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30982393 Proveedor BLD Pharm N.º de proveedor BD1465750mg
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
CAS 4311-88-0
Molecular Formula C13H13N3OS
MDL Number MFCD00056916
Quantity 50 mg
SMILES CN1C(NC(CC2=CNC3=C2C=CC=C3)C1=O)=S
Molecular Weight (g/mol) 259.33
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 5-((1H-Indol-3-yl)methyl)-3-methyl-2-thioxoimidazolidin-4-one
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.