Learn More
4-tert-Butyldimethylsiloxy-1-butanol, 97%
Codice prodotto. p-7036851
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
15421498 5 g 5g
15431498 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15421498 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H55285.06
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 87184-99-4 | C10H24O2Si | 204.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Slightly Soluble in water.(2.0 g/L) (25°C). Soluble in Dichloromethane, Ethyl Acetate, Methanol
Notes
Storage: Keep container tightly closed. Store in a cool, dark and well-ventilated place and away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87184-99-4
Molecular Formula C10H24O2Si
Molecular Weight (g/mol) 204.39
MDL Number MFCD04974070
InChI Key IJEMXJANZPVITP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyldimethylsilyl oxy butan-1-ol, 4-dimethyl-tert-butylsilyl oxybutan-1-ol, 4-dimethyl-tert-butylsilyloxy butan-1-ol, 4-tert-butyldimethylsilyl oxy-1-butanol, 1-butanol, 4-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl oxy, acmc-20amup, 4-t-butyldimethylsiloxy-1-butanol, 4-t-butyldimethylsilyloxy-1-butanol, 4-tert-butyldimethylsiloxy-1-butanol
PubChem CID 186403
IUPAC Name 4-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxybutan-1-ol
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCO
Specifica
Boiling Point 63°C to 66°C (0.3mmHg)
Quantity 5 g
Flash Point 105°C (221°F)
Refractive Index 1.439
Density 0.888
Linear Formula (CH3)3CSi(CH3)2O(CH2)4OH
Solubility Information Slightly Soluble in water.(2.0g/L) (25°C). Soluble in Dichloromethane,Ethyl Acetate,Methanol
Formula Weight 204.38
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-tert-Butyldimethylsiloxy-1-butanol
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.