Learn More
4-phenylbutyl isothiocyanate, Thermo Scientific™
Product Code. p-4187339
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
Unit Size:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
10317422 1 g 1g
11360847 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10317422 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. TL00409DA
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 61499-10-3
Molecular Formula C11H13NS
Molecular Weight (g/mol) 191.292
MDL Number MFCD00052335
InChI Key CCBQOLFAKKAMLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenylbutyl isothiocyanate, 4-phenylbutylisothiocyanate, 4-isothiocyanatobutyl benzene, phenylbutyl isothiocyanate, ccris 3148, 1-isothiocyanato-4-phenylbutane, 4-phenylbutylisolthiocyanate, benzene, 4-isothiocyanatobutyl, 4-phenylbutanisothiocyanate, 4-isothiocyanatobutyl benzene, 9ci
PubChem CID 124881
IUPAC Name 4-isothiocyanatobutylbenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCCN=C=S
Spécification
CAS Min % 95.0
Assay Percent Range 95%
Quantity 1 g
Formula Weight 191.3
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 4-Phenylbutyl isothiocyanate
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.