Learn More
4-n-Pentylbenzenesulfonyl chloride, 97%
Codice prodotto. 11438777
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
2.5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
11438777 10 g 10g
11428777 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11438777 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19929.09
 Restricted Item
Estimated Shipment: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 73948-18-2 | C11H15ClO2S | 246.75 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 73948-18-2
Molecular Formula C11H15ClO2S
Molecular Weight (g/mol) 246.75
MDL Number MFCD00173759
InChI Key XDWXZRVWJHEWMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-pentylbenzenesulfonyl chloride, 4-pentylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-t-amylbenzenesulphonyl chloride, 4-n-amylbenzenesulfonyl chloride, pubchem5685, chloro 4-pentylphenyl sulfone, 4-pentylphenylsulfonyl chloride, 4-n-amylbenzenesulphonyl choride, 4-n-pentylphenylsulfonyl chloride, 4-n-pentylbenzenesulfonly chloride
PubChem CID 144625
IUPAC Name 4-pentylbenzenesulfonyl chloride
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Melting Point 39°C to 44°C
Quantity 10 g
UN Number UN3261
Sensitivity Moisture sensitive
Formula Weight 246.76
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-n-Pentylbenzenesulfonyl chloride
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.