Learn More
4-(N-Methylaminocarbonyl)phenylboronic acid, 95%, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 454410010
Weitere Details : CAS : 121177-82-0 Gewicht : 0.01000kg
Menge. 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15296048
  • 189.40 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 04-03-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
121177-82-0
178.982
4-n-methylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-methylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-methylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-methylcarbamoyl benzeneboronic acid, 4-methylcarbamoyl phenyl boronic acid, boronic acid, 4-methylamino carbonyl phenyl, boronic acid,b-4-methylamino carbonyl phenyl, 4-methylamino carbonyl phenylboronic acid, 4-n-methylaminocarbonyl benzeneboronic acid, zlchem 836
[4-(methylcarbamoyl)phenyl]boronic acid
C8H10BNO3
UWKSYZHFTGONHY-UHFFFAOYSA-N
2773526
B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC)(O)O
Spezifikation
4-(N-Methylaminocarbonyl)phenylboronic acid
183.0°C to 186.0°C
121177-82-0
4-n-methylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-methylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-methylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-methylcarbamoyl benzeneboronic acid, 4-methylcarbamoyl phenyl boronic acid, boronic acid, 4-methylamino carbonyl phenyl, boronic acid,b-4-methylamino carbonyl phenyl, 4-methylamino carbonyl phenylboronic acid, 4-n-methylaminocarbonyl benzeneboronic acid, zlchem 836
B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC)(O)O
178.982
178.98
Authentic
1g
C8H10BNO3
UWKSYZHFTGONHY-UHFFFAOYSA-N
[4-(methylcarbamoyl)phenyl]boronic acid
2773526
≥94.0% (HPLC)
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 4-(N-Methylaminocarbonyl)phenylboronic acid, 95%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.