Learn More
4-Methylthio-2-butanone, 98%
Product Code. 11495826
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
Product Code. 11495826
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22206.06
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 34047-39-7 | C5H10OS | 118.194 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34047-39-7
Molecular Formula C5H10OS
Molecular Weight (g/mol) 118.194
MDL Number MFCD00040029
InChI Key DRGHCRKOWMAZAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio-2-butanone, 2-butanone, 4-methylthio, 4-methylthio butan-2-one, unii-5703w1o1ab, 4-methylsulfanyl butan-2-one, potato butanone, fema no. 3375, 5-thiahexane-2-one, acmc-1afub
PubChem CID 61922
IUPAC Name 4-methylsulfanylbutan-2-one
SMILES CC(=O)CCSC
Specifikationer
Density 1.003
Boiling Point 105°C to 107°C (55 mmHg)
Flash Point 70°C (158°F)
Refractive Index 1.473
Quantity 5 g
Formula Weight 118.2
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 4-Methylthio-2-butanone
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.