Learn More
4-Methylmorpholine, TRC
Product Code. 30479383
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
250 mL
Pakningsstørrelse:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30479383 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30479383 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM320470250ML
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 4-Methylmorpholine
CAS 109-02-4
Purity Grade Notes GC
Molecular Formula C5H11NO
Quantity 250 mL
Synonym 1-Methylmorpholine, 4-Methylmorpholine, KL 21, N-Methylmorpholine, NMM, NSC 938
InChI Formula InChI=1S/C5H11NO/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H2,1H3
SMILES CN1CCOCC1
IUPAC Name 4-methylmorpholine
Molecular Weight (g/mol) 101.15
Formula Weight 101.0841
Percent Purity >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.