Learn More
4-Methoxy-3-nitrobenzaldehyde, 98%
Artikelnummer. p-7023486
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11418956
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17081.03
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 31680-08-7 | C8H7NO4 | 181.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31680-08-7
Molecular Formula C8H7NO4
Molecular Weight (g/mol) 181.15
MDL Number MFCD00126498
InChI Key YTCRQCGRYCKYNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-4-anisaldehyde, 4-methoxy-3-nitro-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-methoxy-3-nitro, 3-nitro-4-methoxybenzaldehyde, pubchem8145, 3-nitro-p-anisaldehyde, acmc-1adwt, 4-methoxy-5-nitrobenzaldehyde, 4-methoxy-3-nitrobenzaldehyde
PubChem CID 700608
IUPAC Name 4-methoxy-3-nitrobenzaldehyde
SMILES COC1=CC=C(C=O)C=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Melting Point 97°C to 100°C
Quantity 1 g
Sensitivity Air Sensitive
Formula Weight 181.15
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 4-Methoxy-3-nitrobenzaldehyde
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.