Learn More
4-isopropylphenyl isothiocyanate, Thermo Scientific™
Product Code. 10459454
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
Unit Size:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
10459454 5 g 5g
10344682 1 g 1g
10704773 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10459454 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. SB01635DE
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-09-2026
Add to basket
Identifiants chimiques
CAS 89007-45-4
Molecular Formula C10H11NS
Molecular Weight (g/mol) 177.27
MDL Number MFCD00022060
InChI Key SNWJJTIJIDXIHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylphenyl isothiocyanate, 1-isopropyl-4-isothiocyanatobenzene, 4-isopropylphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-propan-2-yl benzene, 4-methylethyl benzenisothiocyanate, acmc-20amft, 4isopropylphenylisothiocyanate, 4-iso-propylphenyl isothiocyanate, 1-isopropyl-4-isothiocyanato-benzene, 1-isopropyl-4-isothiocyanatobenzene #
PubChem CID 145194
IUPAC Name 1-isothiocyanato-4-propan-2-ylbenzene
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)N=C=S
Spécification
Density 1.0300g/mL
Assay Percent Range 95%+
Linear Formula (CH3)2CHC6H4NCS
Quantity 5 g
Formula Weight 177.27
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 4-Isopropylphenyl isothiocyanate
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.