Learn More
4-Isopropylphenol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Quantity | 250 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H12O/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3 |
| Formula Weight | 136.0888 |
| Chemical Name or Material | 4-Isopropylphenol |