Learn More
4-Fluorophenethylealcohol, 97%, ACROS Organics™
Product Code. 10430731 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging Unit Size
10430731 25 g Glass bottle 25g
10167603 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10430731 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 311980250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 7589-27-7
Molecular Formula C8H9FO
Molecular Weight (g/mol) 140.16
MDL Number MFCD00002898
InChI Key MWUVGXCUHWKQJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-fluorophenyl ethanol, 4-fluorophenethyl alcohol, 4-fluorophenylethanol, benzeneethanol, 4-fluoro, 2-4-fluorophenyl ethan-1-ol, 4-fluorophenethylic alcohol, phenethyl alcohol, p-fluoro, 4-fluorobenzeneethanol, 4fa
PubChem CID 82068
IUPAC Name 2-(4-fluorophenyl)ethan-1-ol
SMILES OCCC1=CC=C(F)C=C1
Spécification
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Color Colorless
Density 1.1200g/mL
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97%
Packaging Glass bottle
Linear Formula FC6H4CH2CH2OH
Refractive Index 1.5060 to 1.5080 (20°C, 589nm)
Quantity 25 g
Formula Weight 140.16
Percent Purity ≥96.0%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 4-Fluorophenethyl alcohol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.