Learn More
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15428445
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
15428445 1 g 1g
15438445 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15428445 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33394.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1373920-75-2
Molecular Formula C10H7F4N
Molecular Weight (g/mol) 217.167
MDL Number MFCD22201073
InChI Key YKXAXCYASRRQID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethyl phenylacetonitrile, 2-4-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethyl phenyl acetonitrile
PubChem CID 86277680
IUPAC Name 2-[4-fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]acetonitrile
SMILES CC1=C(C(=CC(=C1)CC#N)C(F)(F)F)F
Tekniske data
Quantity 1 g
UN Number UN3276
Formula Weight 217.16
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.