Learn More
4-Cyanopiperidinhydrochlorid, 97 %, Acros Organics™
Marke: Acros Organics 453940050
Weitere Details : CAS : 240401-22-3 Gewicht : 0.01000kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge | 5g |
---|
Chemische Identifikatoren
240401-22-3 | |
146.62 | |
piperidine-4-carbonitrile hydrochloride, 4-cyanopiperidine hcl, 4-cyanopiperidine hydrochloride, 4-piperidinecarbonitrile, monohydrochloride, pubchem23464, 4-cyanopiperidinium chloride, 4-cyano-piperidine hcl, 4-cyano-piperidine hydrochloride, 4-cyanopiperidine hydrochloride salt, 4-piperidinecarbonitrile hydrochloride | |
Piperidin-4-Carbonitril;Hydrochlorid |
C6H10N2·ClH | |
PKMPMUHWHIIFBJ-UHFFFAOYSA-N | |
22744637 | |
C1CNCCC1C#N.Cl |
Spezifikation
4-Cyanopiperidine hydrochloride | |
201.0°C to 204.0°C | |
240401-22-3 | |
C6H10N2·ClH | |
PKMPMUHWHIIFBJ-UHFFFAOYSA-N | |
Piperidin-4-Carbonitril;Hydrochlorid | |
22744637 | |
97% |
Authentic | |
5g | |
96.0 to max. 104% min. (Argentometry) | |
piperidine-4-carbonitrile hydrochloride, 4-cyanopiperidine hcl, 4-cyanopiperidine hydrochloride, 4-piperidinecarbonitrile, monohydrochloride, pubchem23464, 4-cyanopiperidinium chloride, 4-cyano-piperidine hcl, 4-cyano-piperidine hydrochloride, 4-cyanopiperidine hydrochloride salt, 4-piperidinecarbonitrile hydrochloride | |
C1CNCCC1C#N.Cl | |
146.62 | |
146.62 |
Sicherheit und Handhabung
- 4-Cyanopiperidine hydrochloride, 97%
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.