Learn More
4-Chlorophenyl cyclopropyl ketone, 98%
Codice prodotto. 11439797
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
11439797 250 g 250g
11419797 10 g 10g
11429797 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11439797 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22766.30
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 6640-25-1 | C10H9ClO | 180.631 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6640-25-1
Molecular Formula C10H9ClO
Molecular Weight (g/mol) 180.631
MDL Number MFCD00001295
InChI Key OPSFCTBBDIDFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenyl cyclopropyl ketone, 4-chlorophenyl cyclopropyl methanone, 4-chlorobenzoyl cyclopropane, 4-chlorobenzoylcyclopropane, methanone, 4-chlorophenyl cyclopropyl, 4-chlorophenylcyclopropylmethanone, pubchem16774, acmc-209nvc, cyclopropyl 4-chlorophenyl ketone
PubChem CID 81148
IUPAC Name (4-chlorophenyl)-cyclopropylmethanone
SMILES C1CC1C(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl
Specifica
Melting Point 29°C to 31°C
Density 1.16
Boiling Point 135°C to 137°C (10 mmHg)
Flash Point >110°C (230°F)
Refractive Index 1.5718
Quantity 250 g
Beilstein 2044845
Formula Weight 180.63
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 4-Chlorophenyl cyclopropyl ketone
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.