Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chloro-N-[4-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]-3-sulfamoylbenzamide, 95%
Marke: Alfa Aesar™ H65086.03
Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg
Menge. | 1g |
---|
Chemische Identifikatoren
4-Chloro-N-[4-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]-3-sulfamoylbenzamide | |
396.74 | |
MFCD28098747 |
Spezifikation
4-Chloro-N-[4-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]-3-sulfamoylbenzamide | |
Solid | |
396.74 |
1g | |
95% | |
MFCD28098747 |