Learn More
4-Chloro-N-(2,3-dichlorophenyl)butyramide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15485568
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
15485568 1 g 1g
15414946 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15485568 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59300.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 200875-76-9
Molecular Formula C10H10Cl3NO
Molecular Weight (g/mol) 266.55
MDL Number MFCD00096106
InChI Key MCHSMQZMPJDCLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-n-2,3-dichlorophenyl butanamide, 4-chloro-n-2,3-dichlorophenyl butyramide
PubChem CID 3385007
IUPAC Name 4-chloro-N-(2,3-dichlorophenyl)butanamide
SMILES ClCCCC(=O)NC1=C(Cl)C(Cl)=CC=C1
Tekniske data
Quantity 1 g
Formula Weight 266.55
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-Chloro-N-(2,3-dichlorophenyl)butyramide
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.