Learn More
(4-Chloro-3-nitrophenyl)phenyl-methanone, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Quantity | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H8ClNO3/c14-11-7-6-10(8-12(11)15(17)18)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H |
| Formula Weight | 261.0193 |
| Chemical Name or Material | (4-Chloro-3-nitrophenyl)phenyl-methanone |