Learn More
4-Chloro-3-(methylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifikationer
Specifikationer
| Melting Point | 294°C to 298°C |
| Quantity | 250 mg |
| Formula Weight | 213.43 |
| Percent Purity | 98% |
| Chemical Name or Material | 4-Chloro-3-(methylcarbamoyl)benzeneboronic acid |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering