Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-2-fluoro-N-(3-isopropylphenyl)benzenesulfonamide, 97%
Marke:  Alfa Aesar™ H65140.03
Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg
Menge. 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15449406
  • 233.00 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 18-03-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
MFCD27975725
Spezifikation
4-Bromo-2-fluoro-N-(3-isopropylphenyl)benzenesulfonamide
MFCD27975725
Solid
1g
372.25
97%