Learn More
4-Bromo-2-chlorotoluene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7026339
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Förpackningsstorlek
11475966 25 g 25g
11485966 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11475966 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22293.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89794-02-5
Molecular Formula C7H6BrCl
Molecular Weight (g/mol) 205.479
MDL Number MFCD00060651
InChI Key LIFMTDJMLRECMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-chlorotoluene, 2-chloro-4-bromotoluene, 4-bromo-2-chloro toluene, 4-bromo-2-chloro-1-methyl-benzene, benzene, 4-bromo-2-chloro-1-methyl, 4-bromo-chlorotoluene, pubchem3603, 4-bromo-2chlorotoluene, 2-chloro 4-bromo toluene, acmc-209r2x
PubChem CID 2735554
IUPAC Name 4-bromo-2-chloro-1-methylbenzene
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)Br)Cl
Specifikationer
Density 1.538
Quantity 25 g
Refractive Index 1.5735
Beilstein 3234853
Boiling Point 212°C
Formula Weight 205.48
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 4-Bromo-2-chlorotoluene
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.