Learn More
4-Aminomethyltetrahydropyran, ≥97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
Specifica
Specifica
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Density | 1.02g/mL |
| Assay Percent Range | 97% |
| Packaging | Amber glass bottle |
| Quantity | 250 mg |
| Formula Weight | 115.17 |
| Percent Purity | 97% |
| Chemical Name or Material | 1-Tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethanamine |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto