Learn More
4-Acetylbenzoic Acid, TRC
Product Code. 30321075
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
Tamaño de la unidad:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
30321075 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30321075 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA16796025G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 11-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Chemical Name or Material 4-Acetylbenzoic Acid
CAS 586-89-0
Molecular Formula C9 H8 O3
Quantity 25 g
Synonym 4-Acetylbenzoic Acid, p-Acetyl-benzoic Acid, 4-(1-Oxoethyl)benzoic acid, 4-Carboxyacetophenone, NSC 16644, p-Acetylbenzoic acid, p-Carboxyacetophenone
InChI Formula InChI=1S/C9H8O3/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
SMILES CC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC Name 4-acetylbenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 164.16
Formula Weight 164.0473
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.