Learn More
4,5-Epoxy-13-ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17Alpha-pregn-20-yn-3-one, TRC
Product Code. 30378787
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
30378787 250 mg
30369693 25 mg
30368800 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30378787 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE891940250MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 13-08-2026
Add to basket
Add to basket
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25073-30-7
Molecular Formula C21H28O3
Molecular Weight (g/mol) 328.45
Synonym Levonorgestrel Impurity 7 (Mixture of Diastereomers)
SMILES CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC45OC4C(=O)CC[C@H]35)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Specifications
Quantity 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H28O3/c1-3-19-10-7-14-13(15(19)9-11-20(19,23)4-2)8-12-21-16(14)5-6-17(22)18(21)24-21/h2,13-16,18,23H,3,5-12H2,1H3/t13-,14+,15+,16-,18?,19+,20+,21?/m1/s1
Formula Weight 328.2038
Chemical Name or Material 4,5-Epoxy-13-ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17alpha-pregn-20-yn-3-one
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.