Learn More
4,5-Difluoro-2-methoxyaniline, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 15444167
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 15444167
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H31575.06
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1017779-71-3
Molecular Formula C7H7F2NO
Molecular Weight (g/mol) 159.14
MDL Number MFCD09832387
InChI Key JGCKFBTYRYSVJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-difluoro-2-methoxy-phenylamine, 4,5-difluoro-2-methoxybenzenamine, 4,5-difluoro-2-methoxyphenylamine, 4,5-difluoro-2-methoxyaniline, jrd
PubChem CID 20111960
IUPAC Name 4,5-difluoro-2-methoxyaniline
SMILES COC1=CC(F)=C(F)C=C1N
Spécification
Refractive Index 1.5185
Quantity 5 g
UN Number UN2810
Sensitivity Air sensitive
Formula Weight 159.14
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4,5-Difluoro-2-methoxyaniline
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis