Learn More
4',4''-Dibromdiphenylbutadiyn, 97 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 454912500
Weitere Details : CAS : 959-88-6 Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15214418
  • 103.00 € / 250 Milligramm
Verfügbar ab
17-12-2020
Chemische Identifikatoren
959-88-6
360.05
1,4-bis 4-bromophenyl-1,3-butadiyne, 1,3-butadiyne, 1,4-di 4-bromophenyl, 4,4'-dibromodiphenylbutadiyne, 1,4-bis 4-bromophenyl buta-1,3-diyne, 1,1'-buta-1,3-diyne-1,4-diyl bis 4-bromobenzene, 1-bromo-4-4-4-bromophenyl-1,3-butadiynyl benzene, 1-bromo-4-4-4-bromophenyl buta-1,3-diynyl benzene, 1-bromo-4-4-4-bromophenyl-1,3-butadiynyl benzene #, 1-bromo-4-4-4-bromophenyl buta-1,3-diyn-1-yl benzene
1-brom-4-[4-(4-bromphenyl)buta-1,3-diynyl]benzol
C16H8Br2
IIERBCCHBFZMQZ-UHFFFAOYSA-N
632304
C1=CC(=CC=C1C#CC#CC2=CC=C(C=C2)Br)Br
Spezifikation
4',4''-Dibromodiphenylbutadiyne
264.0°C to 265.0°C
959-88-6
C16H8Br2
IIERBCCHBFZMQZ-UHFFFAOYSA-N
1-brom-4-[4-(4-bromphenyl)buta-1,3-diynyl]benzol
632304
97%
Authentic
250mg
96% min. (HPLC)
1,4-bis 4-bromophenyl-1,3-butadiyne, 1,3-butadiyne, 1,4-di 4-bromophenyl, 4,4'-dibromodiphenylbutadiyne, 1,4-bis 4-bromophenyl buta-1,3-diyne, 1,1'-buta-1,3-diyne-1,4-diyl bis 4-bromobenzene, 1-bromo-4-4-4-bromophenyl-1,3-butadiynyl benzene, 1-bromo-4-4-4-bromophenyl buta-1,3-diynyl benzene, 1-bromo-4-4-4-bromophenyl-1,3-butadiynyl benzene #, 1-bromo-4-4-4-bromophenyl buta-1,3-diyn-1-yl benzene
C1=CC(=CC=C1C#CC#CC2=CC=C(C=C2)Br)Br
360.05
360.05
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 4',4''-Dibromodiphenylbutadiyne, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation