missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-[4-(2-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-1-yl]piperidine, 97%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11424800
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
11424800 1 g 1g
11414800 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11424800 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50806.03

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 902836-42-4
Molecular Formula C14H16ClN3
Molecular Weight (g/mol) 261.75
MDL Number MFCD08060999
InChI Key RRRIXLCXVVGUTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-2-chlorophenyl-1h-pyrazol-1-yl piperidine, 4-4-2-chlorophenyl pyrazol-1-yl piperidine, acmc-20amqm, 4-4-2-chloro-phenyl-pyrazol-1-yl-piperidine, 1-3-methylbutanoyl-4-piperidinamine x1hcl, 4-2-chlorophenyl-1-4-piperidyl pyrazole
PubChem CID 24212027
IUPAC Name 4-[4-(2-chlorophenyl)pyrazol-1-yl]piperidine
SMILES ClC1=CC=CC=C1C1=CN(N=C1)C1CCNCC1

Tekniske data

Quantity 1 g
Formula Weight 261.76
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-[4-(2-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-1-yl]piperidine
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.