Learn More
4-(2-Chlorophenoxy)benzenesulfonyl chloride, 96%, Thermo Scientific™
Code produit. 15498055
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity unitSize
15498055 250 mg 250mg
15415067 1 g 1g
15425067 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15498055 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32346.MD
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 610277-84-4
Molecular Formula C12H8Cl2O3S
Molecular Weight (g/mol) 303.15
MDL Number MFCD01631899
InChI Key ILZBGLOVCXTRDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-chlorophenoxy benzenesulfonyl chloride, 4-2-chloro-phenoxy-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-2-chlorophenoxy, 4-2-chlorophenoxy benzene-1-sulfonyl chloride, chloro 4-2-chlorophenoxy phenyl sulfone, 4-2-chlorophenoxy phenylsulfonyl chloride
PubChem CID 2794710
SMILES ClC1=CC=CC=C1OC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Quantity 250 mg
UN Number UN3261
Sensitivity Moisture sensitive
IUPAC Name 4-(2-chlorophenoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
Formula Weight 303.17
Percent Purity 96%
Chemical Name or Material 4-(2-Chlorophenoxy)benzenesulfonyl chloride
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.