missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(2,4-Dichloro-5-methoxyphenoxy)aniline, TRC

Product Code. 30381716
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mg
Unit Size:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30381716 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30381716 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD43507525MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 12-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Chemical Name or Material 4-(2,4-Dichloro-5-methoxyphenoxy)aniline
CAS 125138-50-3
Molecular Formula C13H11Cl2NO2
Quantity 25 mg
Synonym 4-(2,4-Dichloro-5-methoxyphenoxy)benzenamine
InChI Formula InChI=1S/C13H11Cl2NO2/c1-17-12-7-13(11(15)6-10(12)14)18-9-4-2-8(16)3-5-9/h2-7H,16H2,1H3
SMILES ClC1=C(OC2=CC=C(N)C=C2)C=C(OC)C(Cl)=C1
IUPAC Name 4-(2,4-dichloro-5-methoxyphenoxy)aniline
Molecular Weight (g/mol) 284.14
Formula Weight 283.02
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.