Learn More
(3E,7E)-4,8,12-Trimethyl-3,7,11-tridecatrienoic Acid, TRC
Product Code. 30457074
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30457074 100 mg -
30453248 50 mg 50mg
30456252 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30457074 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT798155100MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 462-66-8
Molecular Formula C16H26O2
Molecular Weight (g/mol) 250.38
Synonym Farnesylcarboxylic Acid, Homofarnesenic Acid, Homofarnesylic Acid, (E,E)-Homofarnesic Acid, (3E,7E)-4,8,12-Trimethyl-3,7,11-tridecanetrienolic Acid
IUPAC Name (3E,7E)-4,8,12-trimethyltrideca-3,7,11-trienoic acid
SMILES CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC(=O)O)\C)\C)C
Specifica
Quantity 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H26O2/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16(17)18/h7,9,11H,5-6,8,10,12H2,1-4H3,(H,17,18)/b14-9+,15-11+
Formula Weight 250.1933
Chemical Name or Material (3E,7E)-4,8,12-Trimethyl-3,7,11-tridecatrienoic Acid
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.