missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RPL8 Antibody [DyLight 350], Novus Biologicals Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-35097UV
This item is not returnable.
View return policy
Description
RPL8 Polyclonal antibody specifically detects RPL8 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifications
| RPL8 | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
| ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| DyLight 350 | |
| ribosomal protein L8,60S ribosomal protein L8 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-257 of human RPL8 (NP_000964.1).,, Sequence:, MGRVIRGQRKGAGSVFRAHVKHRKGAARLRAVDFAERHGYIKGIVKDIIHDPGRGAPLAKVVFRDPYRFKKRTELFIAAEGIHTGQFVYCGKKAQLNIGNVLPVGTMPEGTIVCCLEEKPGDRGKLARASGNYATVISHNPETKKTRVKLPSGSKKVISSANRAVVGVVAGGGRIDKPILKAGRAYHKYKAKRNCWPRVRGVAMNPVEHPFGGGNHQHIGKPSTIRRDAPAGRKVGLIAARRTGRLRGTKTVQEKEN | |
| 0.1 mL | |
| Signal Transduction | |
| 6132 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering