Learn More
PA28 Activator beta Subunit/PSME2 Antibody [HRP], Novus Biologicals Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-35372H
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
PA28 Activator beta Subunit/PSME2 Polyclonal antibody specifically detects PA28 Activator beta Subunit/PSME2 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spécification
| PA28 Activator beta Subunit/PSME2 | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
| ELISA, Western Blot | |
| HRP | |
| 11S regulator complex beta subunit, 11S regulator complex subunit beta, Activator of multicatalytic protease subunit 2, MCP activator, 31-kD subunit, PA28b, PA28betacell migration-inducing protein 22, proteasome (prosome, macropain) activator subunit 2 (PA28 beta), Proteasome activator 28 subunit beta, proteasome activator 28-beta, proteasome activator complex subunit 2, proteasome activator hPA28 subunit beta, REGbeta, REG-beta | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-239 of human PA28 Activator beta Subunit/PSME2 (NP_002809.2).,, Sequence:, MAKPCGVRLSGEARKQVEVFRQNLFQEAEEFLYRFLPQKIIYLNQLLQEDSLNVADLTSLRAPLDIPIPDPPPKDDEMETDKQEKKEVHKCGFLPGNEKVLSLLALVKPEVWTLKEKCILVITWIQHLIPKIEDGNDFGVAIQEKVLERVNAVKTKVEAFQTTISKYFSERGDAVAKASKETHVMDYRALVHERDEAAYGELRAMVLDLRAFYAELYHIISSNLEKIVNPKGEEKPSMY | |
| 0.1 mL | |
| Neuroscience, Ubiquitin Proteasome Pathway | |
| 5721 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu