Learn More
3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine, 90%, Tech., Thermo Scientific™
Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
1g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
| CAS Min % | 88.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Density | 1.3480g/mL |
| Boiling Point | 80.0°C to 83.0°C (9.0 mmHg) |
| Flash Point | 107°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 88% min. (HPLC) |
| Packaging | Glass bottle |
| Molecular Formula | C7H7F3N2 |
| Linear Formula | CF3C6H4NHNH2 |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto