Learn More
(3-(Trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 1423-26-3 |
| Molecular Formula | C7H6BF3O2 |
| MDL Number | MFCD00151854 |
| Quantity | 500 g |
| SMILES | FC(C1=CC(B(O)O)=CC=C1)(F)F |
| Molecular Weight (g/mol) | 189.93 |
| Percent Purity | 98% |
| Chemical Name or Material | (3-(Trifluoromethyl)phenyl)boronic acid |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?